missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trimethyl Bromoorthoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethyl Bromoorthoacetate |
| CAS | 40070-40-4 |
| Molekylformel | C5H11BrO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Bromoorthoacetic Acid Trimethyl Ester, 2-Bromo-1,1,1-trimethoxyethane |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11BrO3/c1-7-5(4-6,8-2)9-3/h4H2,1-3H3 |
| LEDER | COC(CBr)(OC)OC |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1,1,1-trimethoxyethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.04 |
| Formel vikt | 197.9892 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?