Läs mer
Trimetylcitrat
Produktkod. 15721809 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15721809 25 g 25g
15711809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15721809 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 462250250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1587-20-8 | C9H14O7 | 234,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C9H14O7
Molekylvikt (g/mol) 234.2
InChI-nyckel HDDLVZWGOPWKFW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74112
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl citrate
Smältpunkt 75 °C till 78 °C
Kokpunkt 176 °C (16,0 mmHg)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lösliga i kloroform, metanol
Formel vikt 234.2
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.