Läs mer
Trimethyl-d6-amine HCl (dimethyl-d6), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethylamine-D6 (N,N-dimethyl-D6) Hydrochloride |
| CAS | 347840-14-6 |
| Molekylformel | C3 D6 H3 N . Cl H |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Methan-d3-amine, N-methyl-N-(methyl-d3)-, hydrochloride (9 CI), Trimethylamine-1,1,1,1',1',1'-d6 hydrochloride, Trimethylamine-d6 hydrochloride, Trimethyl-d6-amine hydrochloride, Di(methyl-d3)methylamine hydrochloride, Trimethylamine-D6 (N,N-dimethyl-D6) hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1 H/i1D3,2D3; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(C)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1-trideuterio-N-methyl-N-(trideuteriomethyl)methanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.608 |
| Formel vikt | 101.088 g/mol |
| Visa mer |