Läs mer
Trimethyl-d9-amine HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethylamine-d9 Hydrochloride |
| CAS | 18856-86-5 |
| Molekylformel | C3 2H9 N . Cl H |
| Kvantitet | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1 H/i1D3,2D3,3D3; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1-trideuterio-N,N-bis(trideuteriomethyl)methanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.63 |
| Formel vikt | 104.1067 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |