Läs mer
Trimetyl-d9-sulfoniumjodid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethyl-d9-sulfonium Iodide |
| CAS | 106776-17-4 |
| Molekylformel | C3 D9 S . I |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Tri(methyl-d3)sulfonium Iodide, Sulfonium, tri(methyl-d3)-, iodide (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9S.HI/c1-4(2)3;/h1-3H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3; |
| LEDER | [I-].[2 H]C([2 H])([2 H])[S+](C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | tris(trideuteriometyl)sulfanium; Jodid |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.1285 |
| Formel vikt | 213.0035 g/mol |
| Visa mer |