Läs mer
Trimetyl-d9-sulfoniumjodid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethyl-d9-sulfonium Iodide |
| CAS | 106776-17-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C3 D9 S . I |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Tri(methyl-d3)sulfonium Iodide, Sulfonium','tri(methyl-d3)-','iodide (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9S.HI/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3; |
| LEDER | [I-].[2H]C([2H])([2H])[S+](C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | tris(trideuteriometyl)sulfanium; Jodid |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.1285 |
| Visa mer |