Läs mer
Trimetyl-d9-sulfoniumjodid, TRC
Produktkod. 30457347
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30457347 5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30457347 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7974815MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl-d9-sulfonium Iodide
CAS 106776-17-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C3 D9 S . I
Kvantitet 5 mg
Synonym Tri(methyl-d3)sulfonium Iodide, Sulfonium','tri(methyl-d3)-','iodide (9CI)
InChI formel InChI=1S/C3H9S.HI/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3;
LEDER [I-].[2H]C([2H])([2H])[S+](C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn tris(trideuteriometyl)sulfanium; Jodid
Molekylvikt (g/mol) 213.1285
Formel vikt 213.0035