missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trimethyl (E)-Aconitate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethyl (E)-prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylate |
| CAS | 4271-99-2 |
| Molekylformel | C9 H12 O6 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (1E)-1-Propene-1,2,3-tricarboxylic Acid 1,2,3-Trimethyl Ester, Trimethyl trans-Aconitate, trans-Aconitic Acid Trimethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O6/c1-13-7(10)4-6(9(12)15-3)5-8(11)14-2/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+ |
| LEDER | COC(=O)C\C(=C/C(=O)OC)\C(=O)OC |
| IUPAC-namn | trimethyl (E)-prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.188 |
| Formel vikt | 216.063 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?