Läs mer
Trimetyl(metylcyklopentadienyl)platina(IV), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15453017
Change view
Kvantitet:
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453017 0.5 g 0.5g
1 options
Produktkod. 15453017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 098158.02
Request Bulk or Custom Format
CAS: 94442-22-5 | C9H16Pt | 319.31 g/mol
Trimetyl(metylcyklopentadienyl)platina(IV) används som en organometallisk prekursor för platina. Det används i mikroelektronik, katalys, fotonik och kemiska avkänningsprocesser. Den används för deponering av ultratunna metalliska lager av platina genom den elektronstråleinducerade avsättningsprocessen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl (methylcyclopentadienyl)platinum (IV)
CAS 94442-22-5
Smältpunkt 28°C to 31°C
Färg Vitt
Kokpunkt 23°C (0.053 mmHg)(sublimation)
Molekylformel C9H16Pt
MDL-nummer MFCD00079665
Kvantitet 0.5 g
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
InChI-nyckel AGQKROMSWCHOND-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Pt](C)C.Cc1cccc1
IUPAC-namn trimetyl(2-metylcyklopenta-l,3-dien-1-yl)platina
Molekylvikt (g/mol) 319.31
Formel vikt 319.32
Fysisk form Pieces or Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.