Läs mer
Trimethyl orthoacetate, 98%
Produktkod. 11318086
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318086 250 mL 250ml
11308086 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318086 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13369.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1445-45-0 | C5H12O3 | 120.148 g/mol
Trimetylortoacetat används som dioler som kan skyddas som deras 1-metoxietylidencykliska acetaler (2-metoxi-2-metyl-1,3-dioxolaner) genom syrakatalyserat utbyte. Det används huvudsakligen som kemiska mellanprodukter av läkemedlet. Några av de andra applikationerna inkluderar att den huvudsakligen används som kemisk mellanprodukt av farmaceutiska och jordbrukskemikalier, används för sammansatta medicinska intermediärer av vitamin B1, vitamin A1 och sulfanilamidorganismer, som används för färg- och kryddindustrin, medicin, jordbrukskemikalier, färgtillsatser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trimetylortoacetat används som dioler som kan skyddas som deras 1-metoxietylidencykliska acetaler (2-metoxi-2-metyl-1,3-dioxolaner) genom syrakatalyserat utbyte. Det används huvudsakligen som kemiska mellanprodukter av läkemedlet. Några av de andra applikationerna inkluderar att den huvudsakligen används som kemisk mellanprodukt av farmaceutiska och jordbrukskemikalier, används för sammansatta medicinska intermediärer av vitamin B1, vitamin A1 och sulfanilamidorganismer, som används för färg- och kryddindustrin, medicin, jordbrukskemikalier, färgtillsatser.
Löslighet Det hydrolyserar
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1445-45-0
Molekylformel C5H12O3
Molekylvikt (g/mol) 120.148
MDL-nummer MFCD00008477
InChI-nyckel HDPNBNXLBDFELL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl orthoacetate, ethane, 1,1,1-trimethoxy, orthoacetic acid, trimethyl ester, methyl orthoacetate, orthoacetic acid trimethyl ester, ch3c och3 3, unii-04h7a3fk37, tmoa, trimethoxyethane, trimethyl-acetate
PubChem CID 15050
IUPAC-namn 1,1,1-trimetoxietan
LEDER CC(OC)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl orthoacetate
Densitet 0.956
Kokpunkt 107°C to 109°C
Flampunkt 16°C (60°F)
Linjär formel CH3C(OCH3)3
Brytningsindex 1.389
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN3272
Beilstein 1098338
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation It hydrolyzes in water.
Formel vikt 120.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.