Läs mer
Trimethyl orthoacetate, 98+%
Produktkod. 10647022 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10647022 500 mL Glasflaska 500ml
10308070 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10647022 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 218185000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1445-45-0 | C5H12O3 | 120.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1445-45-0
Molekylformel C5H12O3
Molekylvikt (g/mol) 120.15
MDL-nummer MFCD00008477
InChI-nyckel HDPNBNXLBDFELL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl orthoacetate, ethane, 1,1,1-trimethoxy, orthoacetic acid, trimethyl ester, methyl orthoacetate, orthoacetic acid trimethyl ester, ch3c och3 3, unii-04h7a3fk37, tmoa, trimethoxyethane, trimethyl-acetate
PubChem CID 15050
IUPAC-namn 1,1,1-trimetoxietan
LEDER CC(OC)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl orthoacetate
Namnnotering 98%
Färg Färglös till Brun
Densitet 0.9400g/mL, 0.94
Kokpunkt 107.0°C to 109.0°C
Flampunkt 16°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C(OCH3)3
Brytningsindex 1.3870 to 1.3890
Kvantitet 500 mL
Beilstein 02, II, 128
Fieser 17,377; 01,834; 02,318
Löslighetsinformation Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: forming methanol and acetic acid
Formel vikt 120.15
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.