Läs mer
Trimethyl orthobenzoate, 97%
Produktkod. 10722411 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10722411 50 g Glasflaska 50g
10184140 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10722411 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 172920500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 707-07-3 | C10H14O3 | 182.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 707-07-3
Molekylformel C10H14O3
Molekylvikt (g/mol) 182.22
MDL-nummer MFCD00008474
InChI-nyckel IECKAVQTURBPON-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl orthobenzoate, trimethoxymethyl benzene, methyl orthobenzoate, benzene, trimethoxymethyl, trimethylorthobenzoate, orthobenzoic acid, trimethyl ester, orthobenzoic acid trimethyl ester, alpha,alpha,alpha-trimethoxytoluene, trimethoxyphenylmethane, trimethyl orthobeznoate
PubChem CID 69720
IUPAC-namn trimetoximetylbensen
LEDER COC(C1=CC=CC=C1)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl orthobenzoate
Namnnotering 97%
Färg Färglös
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 87°C to 88°C (7.0 mmHg)
Flampunkt 82°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5C(OCH3)3
Brytningsindex 1.4880 to 1.49
Kvantitet 50 g
Fieser 13,327; 04,548; 13,195; 01,1256; 02,454; 04,565; 06,657; 07,414; 08,524; 09,512; 10,455; 13,301
Formel vikt 182.22
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.