Läs mer
Trimethyl orthobenzoate, 98%
Produktkod. 11473993
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473993 250 g 250g
11453993 10 g 10g
11463993 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473993 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10270.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 707-07-3 | C10H14O3 | 182.219 g/mol
Trimetylortobensoat användes vid framställning av 5-fenyl-4,6-dipyrrin och 2,3-ortoesterderivat av etyl-1-tio-α -L-rhamnopyranosid. Det reagerar med indol för att framställa indol-3-yl-fenyl-metanon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trimetylortobensoat användes vid framställning av 5-fenyl-4,6-dipyrrin och 2,3-ortoesterderivat av etyl-1-tio-α -L-rhamnopyranosid. Det reagerar med indol för att framställa indol-3-yl-fenyl-metanon.
Löslighet Lösligt i
organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Fuktkänslig. Skydda mot fukt och vatten. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med oxidationsmedel och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 707-07-3
Molekylformel C10H14O3
Molekylvikt (g/mol) 182.219
MDL-nummer MFCD00008474
InChI-nyckel IECKAVQTURBPON-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl orthobenzoate, trimethoxymethyl benzene, methyl orthobenzoate, benzene, trimethoxymethyl, trimethylorthobenzoate, orthobenzoic acid, trimethyl ester, orthobenzoic acid trimethyl ester, alpha,alpha,alpha-trimethoxytoluene, trimethoxyphenylmethane, trimethyl orthobeznoate
PubChem CID 69720
IUPAC-namn trimetoximetylbensen
LEDER COC(C1=CC=CC=C1)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl orthobenzoate
Densitet 1.06
Kokpunkt 87°C to 88°C (7 mmHg)
Flampunkt 82°C (179°F)
Brytningsindex 1.489
Kvantitet 250 g
Beilstein 777623
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents.
Formel vikt 182.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.