Läs mer
Trimetylortoformat, 99+%, vattenfritt AcroSeal™
Produktkod. 11994941 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11994941 800 mL 800ml
11984941 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11994941 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429288000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.81 SEK
    1468.65 SEK / 800ml
    Save 167.16 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 149-73-5 | C4H10O3 | 106,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149-73-5
Molekylformel C4H10O3
Molekylvikt (g/mol) 106.12
InChI-nyckel PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl orthoformate, methyl orthoformate, methane, trimethoxy, orthoformic acid, trimethyl ester, orthoformic acid methyl ester, orthomravencan methylnaty, methoxymethylal, methylester kyseliny orthomravenci, unii-xam28819yj, orthoformic acid trimethyl ester
PubChem CID 9005
IUPAC-namn trimetoximetan
LEDER COC(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl orthoformate
Smältpunkt -53,0 °C
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 101,0 °C till 102,0 °C
Flampunkt 13 °C
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning AcroSeal glasflaska
Linjär formel CH(OCH3)3
Brytningsindex 1,3780 till 1,3800
Kvantitet 800 mL
Merck Index 15,698
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 10 g/L (hydrolys). Andra lösligheter: lösliga i organiska lösningsmedel
Formel vikt 106.12
Procent renhet 99+%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethyl orthoformate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.