Learn More
Trimetylortoformiat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10572541 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Unit Size:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10572541 1 kg Glasflaska 1kg
10356740 100 g Glasflaska 100g
10644812 500 g Glasflaska 500g
10217403 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10572541 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 148660010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 149-73-5 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 149-73-5
Molekylformel C4H10O3
Molekylvikt (g/mol) 106.12
MDL-nummer MFCD00008483
InChI-nyckel PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl orthoformate, methyl orthoformate, methane, trimethoxy, orthoformic acid, trimethyl ester, orthoformic acid methyl ester, orthomravencan methylnaty, methoxymethylal, methylester kyseliny orthomravenci, unii-xam28819yj, orthoformic acid trimethyl ester
PubChem CID 9005
IUPAC-namn trimetoximetan
LEDER COC(OC)OC
Specifications
Kemiskt namn eller material Trimethyl orthoformate
Smältpunkt -53.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 101.0°C to 102.0°C
Flampunkt 13°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH(OCH3)3
Brytningsindex 1.3780 to 1.3800
Kvantitet 1 kg
Beilstein 02, 19
Fieser 03,313; 04,540; 05,714; 08,507; 10,425; 14,330; 15,342
Merck Index 15, 6980
Löslighetsinformation Solubility in water: 10g/L (hydrolysis). Other solubilities: soluble in organic solvents
Formel vikt 106.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trimethyl orthoformate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.