Läs mer
Trimetylortoformat, 99 %
Produktkod. 11413910
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413910 100 mL 100ml
11454804 500 mL 500ml
11464804 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11413910 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13760.AE
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 149-73-5 | C4H10O3 | 106,121 g/mol
Trimetylortoformiat används som skyddsgrupp för aldehyder i organisk syntes, som tillsats i polyuretanbeläggningar och som dehydratiseringsmedel vid framställning av ytmodifierade kolloidala kiseldioxidnanopartiklar. Det används också som en kemisk mellanprodukt vid framställning av vitamin B1 och sulfa-läkemedel. Det fungerar som ett effektivt lösningsmedel för tallium(III)-nitratmedierade oxidationer. Dessutom. Det används för syntes av kromon från keto-hydroxinaftol i närvaro av trimetylamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trimetylortoformiat används som skyddsgrupp för aldehyder i organisk syntes, som tillsats i polyuretanbeläggningar och som dehydratiseringsmedel vid framställning av ytmodifierade kolloidala kiseldioxidnanopartiklar. Det används också som en kemisk mellanprodukt vid framställning av vitamin B1 och sulfa-läkemedel. Det fungerar som ett effektivt lösningsmedel för tallium(III)-nitratmedierade oxidationer. Dessutom. Det används för syntes av kromon från keto-hydroxinaftol i närvaro av trimetylamin.
Löslighet Blandbar med
eter, alkohol och bensen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149-73-5
Molekylformel C4H10O3
Molekylvikt (g/mol) 106.121
MDL-nummer MFCD00008483
InChI-nyckel PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl orthoformate, methyl orthoformate, methane, trimethoxy, orthoformic acid, trimethyl ester, orthoformic acid methyl ester, orthomravencan methylnaty, methoxymethylal, methylester kyseliny orthomravenci, unii-xam28819yj, orthoformic acid trimethyl ester
PubChem CID 9005
IUPAC-namn trimetoximetan
LEDER COC(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl orthoformate
Smältpunkt -53 °C
Densitet 0.968
Kokpunkt 101 °C till 102 °C
Flampunkt 15 °C (59 °F)
Brytningsindex 1.379
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN3272
Beilstein 969215
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,6884
Löslighetsinformation Blandad med eter, alkohol och bensen.
Formel vikt 106.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethyl orthoformate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethyl orthoformate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.