Läs mer
Trimethyl Orthoformate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15828450
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15828450 1 L 1 L
15818450 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15828450 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8008851000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149-73-5
Specifikationer
Smältpunkt -53°C
Densitet 0.97 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 102°C/1013 hPa
Molekylformel Ch(och3)3
MDL-nummer MFCD00008483
Kvantitet 1 L
Synonym Trimethyl orthoformate, Methyl orthoformate, Orthoformic acid trimethyl ester, Trimethyl orthoformate
Molekylvikt (g/mol) 106.12