Läs mer
Trimetylortomiat, TRC
Produktkod. 30454770
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30454770 500 g
1 options
Produktkod. 30454770 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT796490500G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl Orthoformate
CAS 149-73-5
Molekylformel C4H10O3
Kvantitet 500 g
Synonym Methoxymethylal, Methyl Orthoformate, NSC 147479, Orthoformic Acid Methyl Ester, Perma-Flo OF, Trimethoxymethane
InChI formel InChI=1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
LEDER COC(OC)OC
IUPAC-namn trimetoximetan
Molekylvikt (g/mol) 106.12
Formel vikt 106.063