Läs mer
Trimetylortomiat, TRC
Produktkod. 30450761
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30450761 250 g
1 options
Produktkod. 30450761 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT796490250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl Orthoformate
CAS 149-73-5
Molekylformel C4H10O3
Kvantitet 250 g
Synonym Methoxymethylal, Methyl Orthoformate, NSC 147479, Orthoformic Acid Methyl Ester, Perma-Flo OF, Trimethoxymethane
InChI formel InChI=1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
LEDER COC(OC)OC
IUPAC-namn trimetoximetan
Molekylvikt (g/mol) 106.12
Formel vikt 106.063