Läs mer
Trimetyl Ortometoxiacetat, TRC
Produktkod. 30457258
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30457258 1 g
1 options
Produktkod. 30457258 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7981501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl Orthomethoxyacetate
CAS 34359-77-8
Molekylformel C6H14O4
Kvantitet 1 g
Synonym Methoxyorthoacetic Acid Trimethyl Ester, 1,1,1,2-Tetramethoxyethane
InChI formel InChI=1S/C6H14O4/c1-7-5-6(8-2,9-3)10-4/h5H2,1-4H3
LEDER COCC(OC)(OC)OC
IUPAC-namn 1,1,1,2-tetrametoxietan
Molekylvikt (g/mol) 150.17
Formel vikt 150.0892