Läs mer
Trimethyl Orthopropionate-2,2,3,3,3-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethyl Orthopropionate-2,2,3,3,3-D5 |
| CAS | 1219803-49-2 |
| Molekylformel | C6 D5 H9 O3 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1,1,1-Trimethoxypropane-2,2,3,3,3-d5, Orthopropionic acid-d5 trimethyl ester, Trimethyl orthopropanoate-2,2,3,3,3-d5, Trimethyl orthopropionate-2,2,3,3,3-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H14O3/c1-5-6(7-2,8-3)9-4/h5H2,1-4H3/i1D3,5D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(OC)(OC)OC |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,2-pentadeuterio-3,3,3-trimethoxypropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.204 |
| Formel vikt | 139.126 g/mol |
| Visa mer |