Läs mer
Trimethyl orthopropionate, 97%
Produktkod. 10242603 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10242603 25 mL Glasflaska 25ml
10751894 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10242603 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 384620250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24823-81-2 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24823-81-2
Molekylformel C6H14O3
Molekylvikt (g/mol) 134.18
MDL-nummer MFCD00043305
InChI-nyckel ZGMNAIODRDOMEK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 141145
IUPAC-namn 1,1,1-trimetoxipropan
LEDER CCC(OC)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl orthopropionate
Färg Färglös
Densitet 0.9440g/mL, 0.944
Kokpunkt 121°C to 122°C
Flampunkt 19°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2C(OCH3)3
Brytningsindex 1.3970 to 1.399
Kvantitet 25 mL
Synonym trimethyl orthopropionate, propane, 1,1,1-trimethoxy, trimethylorthopropionate, trimethoxypropane, acmc-209gew, trimethyl orthopropanoate, propane,1,1,1-trimethoxy, ksc489s6b, zgmnaiodrdomek-uhfffaoysa, orthopropionic acid trimethyl ester
Formel vikt 134.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethyl orthopropionate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.