Läs mer
Trimethyl Orthopropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethyl Orthopropionate |
| CAS | 24823-81-2 |
| Molekylformel | C6H14O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1,1,1-Trimethoxypropane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O3/c1-5-6(7-2,8-3)9-4/h5H2,1-4H3 |
| LEDER | CCC(OC)(OC)OC |
| IUPAC-namn | 1,1,1-trimethoxypropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.17 |
| Formel vikt | 134.0943 |