Läs mer
Trimetylortopionat, TRC
Produktkod. 30456985
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456985 250 mg
30453270 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30456985 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT796775250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl Orthopropionate
CAS 24823-81-2
Molekylformel C6H14O3
Kvantitet 250 mg
Synonym 1,1,1-Trimethoxypropane
InChI formel InChI=1S/C6H14O3/c1-5-6(7-2,8-3)9-4/h5H2,1-4H3
LEDER CCC(OC)(OC)OC
IUPAC-namn 1,1,1-trimetoxipropan
Molekylvikt (g/mol) 134.17
Formel vikt 134.0943