Läs mer
Trimetylortovalaterat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethyl Orthovalerate |
| CAS | 13820-09-2 |
| Molekylformel | C8H18O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,1,1-Trimethoxypentane, Orthovaleric Acid Trimethyl Ester, Trimethyl Orthopentanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O3/c1-5-6-7-8(9-2,10-3)11-4/h5-7H2,1-4H3 |
| LEDER | CCCCC(OC)(OC)OC |
| IUPAC-namn | 1,1,1-trimetoxypentan |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.23 |
| Formel vikt | 162.1256 |