Läs mer
Trimetyl-p-tolylsilan, 95 %
Produktkod. 11493488
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493488 5 g 5g
11403498 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493488 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17884.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3728-43-6 | C10H16Si | 164,323 g/mol
Det används vid framställning av trimetyl-(4-trimetylsilanyl-bensyl)-silan genom att reagera med klor-trimetyl-silan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används vid framställning av trimetyl-(4-trimetylsilanyl-bensyl)-silan genom att reagera med klor-trimetyl-silan.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Skydda mot elektrostatiska laddningar. Håll antändningskällor borta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3728-43-6
Molekylformel C10H16Si
Molekylvikt (g/mol) 164.323
MDL-nummer MFCD00014850
InChI-nyckel QGHURGPPCGMAMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl-p-tolylsilane, p-tolyltrimethylsilane, trimethyl 4-methylphenyl silane, trimethyl-p-tolyl silane, trimethyl p-tolyl silane, 4-trimethylsilyl toluene, silane, p-tolyl-trimethyl-,, 4-methylphenyl trimethylsilane
PubChem CID 298149
IUPAC-namn trimetyl-(4-metylfenyl)silan
LEDER CC1=CC=C(C=C1)[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kokpunkt 191 °C till 192 °C
Kemiskt namn eller material Trimethyl-p-tolylsilane
Kvantitet 5 g
Flampunkt 46 °C (115 °F)
Brytningsindex 1.491
Densitet 0.865
UN-nummer UN1993
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 164.33
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.