Läs mer
Trimethyl(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV), 97%
Produktkod. 11300388
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11300388 2 g 2g
11390378 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11300388 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043759.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 107333-47-1 | C13H29Ti-5 | 233.242 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107333-47-1
Molekylformel C13H29Ti-5
Molekylvikt (g/mol) 233.242
MDL-nummer MFCD00269851
InChI-nyckel DVHMCUKDWMNRGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-1bo0g, titanium,trimethyl 1,2,3,4,5-h-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl
PubChem CID 57346580
IUPAC-namn karbanid;cyklopenta-1,3-dien;titan(4+)
LEDER [CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].C1C=CC=[C-]1.[Ti+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl (pentamethylcyclopentadienyl)titanium (IV)
Förpackning Ampull
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN1325
Känslighet Air, light, and moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 228.22
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.