Läs mer
Trimetylfosfat, 98+%
Produktkod. 11483264
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483264 500 g 500g
11493264 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483264 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10595.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 512-56-1 | C3H9O4P | 140,08 g/mol
Trimetylfosfat används som färginhibitor för polyester och andra polymerpreparat, flamskyddsmedel och mjukgörare. Det fungerar som ett lösningsmedel för aromatiska halogeneringar och nitreringsreaktioner. Det används som ett milt metyleringsreagens som används vid dimetylering av anilin och besläktad heterocyklisk förening. Dessutom är det involverat i syntesen av 1-metyl-pyridinium; dimetylfosfat genom att reagera med pyridin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Trimetylfosfat används som färginhibitor för polyester och andra polymerberedningar, flamskyddsmedel och mjukgörare. Det fungerar som ett lösningsmedel för aromatiska halogeneringar och nitreringsreaktioner. Det används som ett milt metyleringsreagens som används vid dimetylering av anilin och besläktad heterocyklisk förening. Dessutom är det involverat i syntesen av 1-metyl-pyridinium; dimetylfosfat genom att reagera med pyridin.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 512-56-1
Molekylformel C3H9O4P
Molekylvikt (g/mol) 140.08
MDL-nummer MFCD00008348
InChI-nyckel WVLBCYQITXONBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylphosphate, phosphoric acid, trimethyl ester, trimethyl orthophosphate, tmpo, trimethoxyphosphine oxide, phosphoric acid trimethyl ester, o,o,o-trimethyl phosphate, trimethylfosfat, phosphate, trimethyl, trimethylfosfat czech
PubChem CID 10541
ChEBI CHEBI:46324
IUPAC-namn trimetylfosfat
LEDER COP(=O)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl phosphate
Smältpunkt -46 °C
Densitet 1.213
Kokpunkt 196 °C till 198 °C
Flampunkt >150 °C (302 °F)
Odör Trevligt
Linjär formel (CH3O)3PO
Brytningsindex 1.397
Kvantitet 500 g
Beilstein 1071731
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 140.08
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethyl phosphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylphosphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.