missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Trimethyl Phosphate, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15831441
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15831441 2.5 L 2.5 L
15811441 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15831441 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8211842500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 512-56-1

Specifikationer

Smältpunkt -46°C
Densitet 1.21 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 197°C/1013 hPa
Molekylformel (CH3)3PO4
MDL-nummer MFCD00008348
Kvantitet 2.5 L
Synonym Trimethyl phosphate, Trimethyl phosphate
Molekylvikt (g/mol) 140.07
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.