Läs mer
Trimetylfosfat, TRC
Produktkod. 30455219
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30455219 250 g
1 options
Produktkod. 30455219 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT796645250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylphosphate
CAS 512-56-1
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C3 H9 O4 P
Kvantitet 250 g
Synonym Phosphoric acid','trimethyl ester (8CI','9CI','ACI), Methyl phosphate','(MeO)3PO (6CI), NSC 58985, TMP, TMPA, TMPO, Trimethoxyphosphine oxide, Trimethyl orthophosphate, Trimethyl phosphate
InChI formel InChI=1S/C3H9O4P/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-3H3
LEDER COP(=O)(OC)OC
IUPAC-namn Trimetylfosfat
Molekylvikt (g/mol) 140.07
Formel vikt 140.0238