Läs mer
Trimetylfosfonoacetat, 98 %
Produktkod. 11490883
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490883 25 g 25g
11400893 100 g 100g
11410893 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490883 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13301.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5927-18-4 | C5H11O5P | 182,112 g/mol
Trimetylfosfonoacetat används vid framställning av sarin A genom intramolekylära reaktioner av Mannich-typ. Det är involverat i Horner-Wadsworth-Emmons-olefineringen med aldehyder och ketoner för att ge akrylestrar. Det är också involverat i oxa-Michael-reaktioner, prenylering av oxindoler och heterocykliseringsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trimetylfosfonoacetat används vid framställning av sarin A genom intramolekylära reaktioner av Mannich-typ. Det är involverat i Horner-Wadsworth-Emmons-olefineringen med aldehyder och ketoner för att ge akrylestrar. Det är också involverat i oxa-Michael-reaktioner, prenylering av oxindoler och heterocykliseringsreaktioner.
Löslighet Något blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5927-18-4
Molekylformel C5H11O5P
Molekylvikt (g/mol) 182.112
MDL-nummer MFCD00008452
InChI-nyckel SIGOIUCRXKUEIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl phosphonoacetate, methyl 2-dimethoxyphosphoryl acetate, trimethyl phosphonacetate, trimethylacetyl phosphate, acetic acid, dimethoxyphosphinyl-, methyl ester, methyl-dimethoxyphosphoryl acetat, trimethyl phosphoroacetate, phosphonoacetic acid trimethyl ester, methyl dimethylphosphonoacetate, methyl dimethoxyphosphoryl acetate
PubChem CID 80029
IUPAC-namn metyl-2-dimetoxifosforylacetat
LEDER COC(=O)CP(=O)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl phosphonoacetate
Densitet 1.263
Kokpunkt 119 °C till 120 °C (1 mmHg)
Flampunkt 70 °C (158 °F)
Brytningsindex 1.437
Kvantitet 25 g
Beilstein 1865177
Löslighetsinformation Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 182.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.