Läs mer
Trimetylfosfonoacetat, 98 %
Produktkod. 10593301 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10593301 25 g Glasflaska 25g
10163380 100 g Glasflaska 100g
11925801 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10593301 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140230250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5927-18-4 | C5H11O5P | 182,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För CC-obligationsbildning (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5927-18-4
Molekylformel C5H11O5P
Molekylvikt (g/mol) 182.11
InChI-nyckel SIGOIUCRXKUEIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl phosphonoacetate, methyl 2-dimethoxyphosphoryl acetate, trimethyl phosphonacetate, trimethylacetyl phosphate, acetic acid, dimethoxyphosphinyl-, methyl ester, methyl-dimethoxyphosphoryl acetat, trimethyl phosphoroacetate, phosphonoacetic acid trimethyl ester, methyl dimethylphosphonoacetate, methyl dimethoxyphosphoryl acetate
PubChem CID 80029
IUPAC-namn metyl-2-dimetoxifosforylacetat
LEDER COC(=O)CP(=O)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl phosphonoacetate
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2600g/mL, 1.26
Kokpunkt 265.0°C to 268.0°C
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3O)2P(O)CH2CO2CH3
Brytningsindex 1.4360 to 1.4380
Kvantitet 25 g
Fieser 02,442; 07,394; 01,314; 02,169; 01,1236; 02,171; 13,15
Formel vikt 182.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.