Läs mer
Trimetylfosfonoacetat, TRC
Produktkod. 30449483
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30449483 100 g
1 options
Produktkod. 30449483 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT798125100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl Phosphonoacetate
CAS 5927-18-4
Molekylformel C5H11O5P
Kvantitet 100 g
Synonym 2-(Dimethoxyphosphinyl)acetic Acid Methyl Ester, Phosphonoacetic Acid Trimethyl Ester, (Carboxymethyl)phosphonic Acid Trimethyl Ester, Carbomethoxymethanephosphonic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl (carbomethoxymethyl)phosphonate, Dimethyl (methoxycarbonylmethyl)phosphonate, Dimethyl methoxycarbonylmethanephosphonate, Methyl (dimethoxyphosphinyl)acetate, Methyl 2-(dimethoxyphosphinyl)acetate, Methyl 2-(dimethoxyphosphoryl)acetate, Methyl 2-(dimethylphosphono)acetate, Methyl dimethylphosphonoacetate, NSC 84262, Phosphonoacetic acid trimethyl ester, [(Methoxycarbonyl)methyl]dimethylphosphonate
InChI formel InChI=1S/C5H11O5P/c1-8-5(6)4-11(7,9-2)10-3/h4H2,1-3H3
LEDER COC(=O)CP(=O)(OC)OC
IUPAC-namn Metyl-2-metoxifosforyllacetat
Molekylvikt (g/mol) 182.11
Formel vikt 182.0344