Läs mer
Trimethyl(prop-2-yn-1-yloxy)silane, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31099258
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31099258 25 g
31096809 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31099258 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD14921525g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl(prop-2-yn-1-yloxy)silane
CAS 5582-62-7
Molekylformel C6H12OSi
MDL-nummer MFCD00042844
Kvantitet 25 g
LEDER C#CCO[Si](C)(C)C
Molekylvikt (g/mol) 128.24
Procent renhet 97%