Läs mer
Trimetyl-tetradecylammoniumklorid, TRC
Produktkod. 30453146
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30453146 500 mg
1 options
Produktkod. 30453146 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT798338500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetradecyltrimethylammonium Chloride
CAS 4574-04-3
Molekylformel C17 H38 N . Cl
Kvantitet 500 mg
Synonym 1-Tetradecanaminium','N,N,N-trimethyl-','chloride (9CI), Ammonium','trimethyltetradecyl-','chloride (8CI), Trimethyltetradecylammonium chloride (6CI,7CI), C 14TAC, C14TAC, FSM 24, MTAC, Myristyltrimethylammonium chloride, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, TTAC, Tetradecyltrimethylammonium chloride, Trimethylmyristylammonium chloride, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium chloride, Tetradecyltrimethylammonium Chloride
InChI formel InChI=1S/C17H38N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC-namn trimetyl(tetradecyl)azanium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 291.94
Formel vikt 291.2693