Läs mer
Trimethyl thiophosphate
Produktkod. 11397268
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397268 1 g 1g
11387268 5 g 5g
11377268 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030395.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 152-18-1 | C3H9O3PS | 156.136 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 152-18-1
Molekylformel C3H9O3PS
Molekylvikt (g/mol) 156.136
MDL-nummer MFCD00014888
InChI-nyckel XWSLYQXUTWUIKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl thiophosphate, trimethylthiophosphate, o,o,o-trimethyl phosphorothioate, o,o,o-trimethyl thiophosphate, trimethylthiofosfat, o,o,o-trimethylthiofosfat, trimethylthiofosfat czech, ccris 5569, phosphorothioic acid, o,o,o-trimethyl ester, o,o,o-trimethylthiofosfat czech
PubChem CID 9038
IUPAC-namn trimetoxi(sulfanyliden)-$1^{5}-fosfan
LEDER COP(=S)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl thiophosphate
Färg Vitt
Odör Sulphurous
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3278
Formel vikt 156.15
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.