Läs mer
Trimethyl Thiophosphate, TRC
Produktkod. 30450191
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30450191 1 g
1 options
Produktkod. 30450191 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7976051G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O,O,O-Trimethylthiophosphate
CAS 152-18-1
Molekylformel C3 H9 O3 P S
Kvantitet 1 g
Synonym O,O,O-Trimethylphosphorthioate, Trimethoxy(thioxo)-lambda5-phosphane, Phosphorothioic acid','O,O,O-trimethyl ester (8CI','9CI','ACI), 7900-HC, HC 7900, Methyl phosphorothioate ((MeO)3PS), O,O,O-Trimethyl phosphorothioate, O,O,O-Trimethyl phosphorothionate, O,O,O-Trimethyl thiophosphate, SD 4741, Trimethoxyphosphine sulfide, Trimethyl thionophosphate
InChI formel InChI=1S/C3H9O3PS/c1-4-7(8,5-2)6-3/h1-3H3
LEDER COP(=S)(OC)OC
IUPAC-namn trimethoxy(sulfanylidene)-λ^{5}-phosphane
Molekylvikt (g/mol) 156.14
Formel vikt 156.001