Learn More
Trimetylättiksyra, 99 %
Artikelnummer. 11459682
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
11459682 500 g 500g
11469682 2500 g 2500g
11479682 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11459682 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10776.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 75-98-9 | C5H10O2 | 102,133 g/mol
Trimetylättiksyra kan användas som en intern standard för kemisk skiftning för NMR av vattenhaltiga lösningar. Det är en metabolit av oralt cephem (β -laktam) antibiotika såsom S-1108, innehållande pivaloylgrupper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trimetylättiksyra kan användas som en intern standard för kemikalieförskjutning för NMR av vattenlösningar. Det är en metabolit av oralt cephem (β -laktam) antibiotika såsom S-1108, innehållande pivaloylgrupper.
Löslighet
Lösligt i alkohol, eter. Något lösligt i
vatten
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-98-9
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.133
MDL-nummer MFCD00004194
InChI-nyckel IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivalic acid, trimethylacetic acid, neopentanoic acid, 2,2-dimethylpropionic acid, tert-pentanoic acid, propanoic acid, 2,2-dimethyl, versatic 5, kyselina pivalova, acetic acid, trimethyl, alpha,alpha-dimethylpropionic acid
PubChem CID 6417
ChEBI CHEBI:45133
IUPAC-namn 2,2-dimetylpropansyra
LEDER CC(C)(C)C(=O)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Trimethylacetic acid
Smältpunkt 31 °C till 35 °C
Densitet 0.91
Kokpunkt 163 °C till 165 °C
Flampunkt 63 °C (145 °F)
Odör Stickande lukt
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 969480
Merck Index 14,7511
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, eter; Lätt löslig i vatten
Formel vikt 102.13
Procent renhet 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.