Läs mer
Trimethylacetic acid, 99%
Produktkod. 11479682
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11479682
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10776.0C
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 75-98-9 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Trimetylättiksyra kan användas som en intern standard för kemisk skiftning för NMR av vattenhaltiga lösningar. Det är en metabolit av oralt cephem (β -laktam) antibiotika såsom S-1108, innehållande pivaloylgrupper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trimetylättiksyra kan användas som en intern standard för kemikalieförskjutning för NMR av vattenlösningar. Det är en metabolit av oralt cephem (β -laktam) antibiotika såsom S-1108, innehållande pivaloylgrupper.
Löslighet
Lösligt i alkohol, eter. Något lösligt i
vatten
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-98-9
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.133
MDL-nummer MFCD00004194
InChI-nyckel IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivalic acid, trimethylacetic acid, neopentanoic acid, 2,2-dimethylpropionic acid, tert-pentanoic acid, propanoic acid, 2,2-dimethyl, versatic 5, kyselina pivalova, acetic acid, trimethyl, alpha,alpha-dimethylpropionic acid
PubChem CID 6417
ChEBI CHEBI:45133
IUPAC-namn 2,2-dimetylpropansyra
LEDER CC(C)(C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylacetic acid
Smältpunkt 31°C to 35°C
Densitet 0.91
Kokpunkt 163°C to 165°C
Flampunkt 63°C (145°F)
Odör Pungent
Kvantitet 10,000 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 969480
Merck Index 14,7511
Löslighetsinformation Soluble in alcohol, ether; Slightly soluble in water
Formel vikt 102.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P235-Förvaras svalt.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.