Learn More
Trimethylacetic acid, 99%
Product Code. 10366830 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastic drum
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
5g
Product Code. 10366830
Brand: Thermo Scientific Acros 140025000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 75-98-9 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-98-9
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.13
MDL-nummer MFCD00004194
InChI-nyckel IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivalic acid, trimethylacetic acid, neopentanoic acid, 2,2-dimethylpropionic acid, tert-pentanoic acid, propanoic acid, 2,2-dimethyl, versatic 5, kyselina pivalova, acetic acid, trimethyl, alpha,alpha-dimethylpropionic acid
PubChem CID 6417
ChEBI CHEBI:45133
IUPAC-namn 2,2-dimetylpropansyra
LEDER CC(C)(C)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Trimethylacetic acid
Namnnotering 99%
Smältpunkt 33.0°C to 35.0°C
Färg Solbränna till gult
Kokpunkt 163.0°C to 164.0°C
Flampunkt 63°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CCO2H
Kvantitet 500 g
Beilstein 02, 319
Fieser 01,1229
Merck Index 15, 7625
Löslighetsinformation Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskositet 3.6 mm2/s (60°C)
Formel vikt 102.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trimethylacetic acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.