Läs mer
Trimetylättiksyraanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11416146
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416146 500 g 500g
11496136 25 g 25g
11406146 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11416146 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22983.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1538-75-6 | C10H18O3 | 186.25 g/mol
Trimetylättiksyraanhydrid används som acylerings- och förestringsreagens. Det är involverat i acylerings- och förestringsreaktioner med aniliner och fenoler. Det används också i fastfas oligonukleotidsyntes och i den kinetiska upplösningen av racemiska 2-hydroxi-gamma-butyrolaktoner med difenylättiksyra. Det används också vid framställning av cyano-4, N-tert-butyloxikarbonylpiperidin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trimetylättiksyraanhydrid används som acylerings- och förestringsreagens. Det är involverat i acylerings- och förestringsreaktioner med aniliner och fenoler. Det används också i fastfas oligonukleotidsyntes och i den kinetiska upplösningen av racemiska 2-hydroxi-gamma-butyrolaktoner med difenylättiksyra. Det används också vid framställning av cyano-4, N-tert-butyloxikarbonylpiperidin.
Löslighet Blandbar med
acetonitril.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1538-75-6
Molekylformel C10H18O3
Molekylvikt (g/mol) 186.25
MDL-nummer MFCD00008842
InChI-nyckel PGZVFRAEAAXREB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivalic anhydride, trimethylacetic anhydride, 2,2-dimethylpropionic anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, anhydride, pivalic anydride, 2,2-dimethylpropanoic anhydride, trimethylacetic acid anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,1'-anhydride, trimethylaceticanhydride, bispivalic anhydride
PubChem CID 15234
IUPAC-namn 2,2-dimetylpropanoyl 2,2-dimetylpropanoat
LEDER CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylacetic anhydride
Densitet 0.918
Kokpunkt 193°C
Flampunkt 63°C (145°F)
Odör Unpleasant
Linjär formel ((CH3)3CCO)2O
Brytningsindex 1.409
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 386552
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with acetonitrile.
Formel vikt 186.25
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.