Läs mer
Trimetyleddiksyreanhydrid, 99 %
Produktkod. 11496136
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496136 25 g 25g
11406146 100 g 100g
11416146 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496136 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22983.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1538-75-6 | C10H18O3 | 186,25 g/mol
Trimetylättiksyraanhydrid används som acylerings- och förestringsreagens. Det är involverat i acylerings- och förestringsreaktioner med aniliner och fenoler. Det används också i fastfas oligonukleotidsyntes och i den kinetiska upplösningen av racemiska 2-hydroxi-gamma-butyrolaktoner med difenylättiksyra. Det används också vid framställning av cyano-4, N-tert-butyloxikarbonylpiperidin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trimetylättiksyraanhydrid används som acylerings- och förestringsreagens. Det är involverat i acylerings- och förestringsreaktioner med aniliner och fenoler. Det används också i fastfas oligonukleotidsyntes och i den kinetiska upplösningen av racemiska 2-hydroxi-gamma-butyrolaktoner med difenylättiksyra. Det används också vid framställning av cyano-4, N-tert-butyloxikarbonylpiperidin.
Löslighet Blandbar med
acetonitril.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1538-75-6
Molekylformel C10H18O3
Molekylvikt (g/mol) 186.25
MDL-nummer MFCD00008842
InChI-nyckel PGZVFRAEAAXREB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivalic anhydride, trimethylacetic anhydride, 2,2-dimethylpropionic anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, anhydride, pivalic anydride, 2,2-dimethylpropanoic anhydride, trimethylacetic acid anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,1'-anhydride, trimethylaceticanhydride, bispivalic anhydride
PubChem CID 15234
IUPAC-namn 2,2-dimetylpropanoyl 2,2-dimetylpropanoat
LEDER CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylacetic anhydride
Densitet 0.918
Kokpunkt 193 °C
Flampunkt 63 °C (145 °F)
Odör Obehagligt
Linjär formel ((CH3)3CCO)2O
Brytningsindex 1.409
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 386552
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Blandbar med acetonitril.
Formel vikt 186.25
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethylacetic anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylacetic anhydride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.