Läs mer
Trimetyleddikanhydrid, TRC
Produktkod. 30450651
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30450651 10 g
1 options
Produktkod. 30450651 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79576010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylacetic Anhydride
CAS 1538-75-6
Molekylformel C10H18O3
Kvantitet 10 g
Synonym 2,2-Dimethylpropanoic Acid 1,1'-Anhydride, Pivalic Anhydride, 2,2,2-Trimethylacetic Anhydride, 2,2-Dimethylpropanoyl Anhydride, Neopentanoic Anhydride, Pivalic Acid Anhydride, Pivaloyl Anhydride
InChI formel InChI=1S/C10H18O3/c1-9(2,3)7(11)13-8(12)10(4,5)6/h1-6H3
LEDER CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
IUPAC-namn 2,2-dimetylpropanoyl 2,2-dimetylpropanoat
Molekylvikt (g/mol) 186.25
Formel vikt 186.1256