Läs mer
Trimetyleddikanhydrid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethylacetic Anhydride |
| CAS | 1538-75-6 |
| Molekylformel | C10H18O3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2,2-Dimethylpropanoic Acid 1,1'-Anhydride, Pivalic Anhydride, 2,2,2-Trimethylacetic Anhydride, 2,2-Dimethylpropanoyl Anhydride, Neopentanoic Anhydride, Pivalic Acid Anhydride, Pivaloyl Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O3/c1-9(2,3)7(11)13-8(12)10(4,5)6/h1-6H3 |
| LEDER | CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2,2-dimetylpropanoyl 2,2-dimetylpropanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.25 |
| Formel vikt | 186.1256 |