Läs mer
Trimethylacetonitrile, 98+%
Produktkod. 11429862
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429862 100 g 100g
11419862 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429862 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12011.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 630-18-2 | C5H9N | 83.134 g/mol
Trimetylacetonitril används som lösningsmedel och som en labil ligand i koordinationskemi. Det används också som en mellanprodukt i organisk syntes. Det används i närvaro av titan(II)klorid och zink för att genomgå reduktiv kopplingsreaktion av aromatiska och alifatiska ketoner inklusive acykliska alifatiska ketoner för att ge motsvarande pinakoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trimetylacetonitril används som lösningsmedel och som en labil ligand inom koordinationskemi. Det används också som en mellanprodukt i organisk syntes. Det används i närvaro av titan(II)klorid och zink för att genomgå reduktiv kopplingsreaktion av aromatiska och alifatiska ketoner inklusive acykliska alifatiska ketoner för att ge motsvarande pinakoler.
Löslighet
Blandbar med etanol, aceton och toluen. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 630-18-2
Molekylformel C5H9N
Molekylvikt (g/mol) 83.134
MDL-nummer MFCD00001847
InChI-nyckel JAMNHZBIQDNHMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivalonitrile, trimethylacetonitrile, 2,2-dimethylpropionitrile, tert-butyl cyanide, propanenitrile, 2,2-dimethyl, tert-butylnitrile, 2-cyano-2-methylpropane, trimethyl acetonitrile, tert-cyanobutane, t-bucn
PubChem CID 12416
IUPAC-namn 2,2-dimetylpropannitril
LEDER CC(C)(C)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylacetonitrile
Smältpunkt 16°C to 18°C
Densitet 0.757
Kokpunkt 105°C to 106°C
Flampunkt 4°C (39°F)
Odör Odorless
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3273
Löslighetsinformation Miscible with ethanol,acetone and toluene. Slightly miscible with water.
Formel vikt 83.13
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethylacetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-dimethyl-Propanenitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.