Läs mer
Trimethylacetonitrile, 98%
Produktkod. 10153380 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10153380 25 mL Glasflaska 25ml
10309043 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10153380 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140030250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 630-18-2 | C5H9N | 83.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 630-18-2
Molekylformel C5H9N
Molekylvikt (g/mol) 83.13
MDL-nummer MFCD00001847
InChI-nyckel JAMNHZBIQDNHMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivalonitrile, trimethylacetonitrile, 2,2-dimethylpropionitrile, tert-butyl cyanide, propanenitrile, 2,2-dimethyl, tert-butylnitrile, 2-cyano-2-methylpropane, trimethyl acetonitrile, tert-cyanobutane, t-bucn
PubChem CID 12416
IUPAC-namn 2,2-dimetylpropannitril
LEDER CC(C)(C)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylacetonitrile
Smältpunkt 15°C to 16°C
Färg Färglös
Densitet 0.7500g/mL, 0.75
Kokpunkt 105°C to 106°C
Flampunkt 4°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CCN
Brytningsindex 1.3765 to 1.3785
Kvantitet 25 mL
Beilstein 02, 320
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone and toluene
Formel vikt 83.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.