Läs mer
Trimetylacetylklorid, 98+%
Description
Trimetylacetylklorid används som en prekursor vid framställning av tert-butylperoxipivalat, guttiferon A-derivat, vilket är potentiellt för behandling av malaria. Det används som råmaterial vid tillverkning av syntetiska syraamidläkemedel och fenolesterläkemedel. Utöver detta används det för syntes av aktiva farmaceutiska ingredienser som aminobensylpenicilin, cefalexin, cefazolin, dipivefrin och dipivalylepinefrin. Det används också i tung polymerisation, N-acyleringsmedel för aminer, Schiff-baser, pyrrolidinoner samt ett O-acylerande medel för alkoholer, laktoner och sackarider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Trimetylacetylklorid används som en prekursor vid framställning av tert-butylperoxipivalat, guttiferon A-derivat, vilket är potentiellt för behandling av malaria. Det används som råmaterial vid tillverkning av syntetiska syraamidläkemedel och fenolesterläkemedel. Utöver detta används det för syntes av aktiva farmaceutiska ingredienser som aminobensylpenicilin, cefalexin, cefazolin, dipivefrin och dipivalylepinefrin. Det används också i tung polymerisation, N-acyleringsmedel för aminer, Schiff-baser, pyrrolidinoner samt ett O-acylerande medel för alkoholer, laktoner och sackarider.
Löslighet Blandbar med
acetonitril.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med alkoholer, oxidationsmedel och starka baser.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Trimethylacetyl chloride |
| Smältpunkt | -57 °C |
| Densitet | 0.985 |
| Kokpunkt | 105 °C till 106 °C |
| Flampunkt | 8 °C (46 °F) |
| Odör | Stickande lukt |
| Brytningsindex | 1.412 |
| Kvantitet | 100 mL |
| UN-nummer | UN2438 |
| Beilstein | 385668 |
| Show More |
Safety and Handling
- Trimethylacetyl chloride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H330-Dödligt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Pivaloyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.