Läs mer
Trimethylacetyl chloride, 98+%
Produktkod. p-7022330
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11680212 100 mL 100ml
11431960 500 mL 500ml
11441960 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11680212 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15051.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 3282-30-2 | C5H9ClO | 120.58 g/mol
Trimetylacetylklorid används som en prekursor vid framställning av tert-butylperoxipivalat, guttiferon A-derivat, vilket är potentiellt för behandling av malaria. Det används som råmaterial vid tillverkning av syntetiska syraamidläkemedel och fenolesterläkemedel. Utöver detta används det för syntes av aktiva farmaceutiska ingredienser som aminobensylpenicilin, cefalexin, cefazolin, dipivefrin och dipivalylepinefrin. Det används också i tung polymerisation, N-acyleringsmedel för aminer, Schiff-baser, pyrrolidinoner samt ett O-acylerande medel för alkoholer, laktoner och sackarider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trimetylacetylklorid används som en prekursor vid framställning av tert-butylperoxipivalat, guttiferon A-derivat, vilket är potentiellt för behandling av malaria. Det används som råmaterial vid tillverkning av syntetiska syraamidläkemedel och fenolesterläkemedel. Utöver detta används det för syntes av aktiva farmaceutiska ingredienser som aminobensylpenicilin, cefalexin, cefazolin, dipivefrin och dipivalylepinefrin. Det används också i tung polymerisation, N-acyleringsmedel för aminer, Schiff-baser, pyrrolidinoner samt ett O-acylerande medel för alkoholer, laktoner och sackarider.
Löslighet Blandbar med
acetonitril.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med alkoholer, oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3282-30-2
Molekylformel C5H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 120.58
MDL-nummer MFCD00000709
InChI-nyckel JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivaloyl chloride, trimethylacetyl chloride, propanoyl chloride, 2,2-dimethyl, pivalyl chloride, pivaloylchloride, 2,2-dimethylpropionyl chloride, pivalic acid chloride, pivalolyl chloride, unii-jq82j0o21t, 2,2-dimethylpropionylchloride
PubChem CID 62493
IUPAC-namn 2,2-dimetylpropanoylklorid
LEDER CC(C)(C)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylacetyl chloride
Smältpunkt -57°C
Densitet 0.985
Kokpunkt 105°C to 106°C
Flampunkt 8°C (46°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.412
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2438
Beilstein 385668
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with acetonitrile.
Formel vikt 120.58
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethylacetyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pivaloyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.