Läs mer
Trimetylacetylacetonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11457777
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457777 25 g 25g
11467777 100 g 100g
11477777 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11457777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16309.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 59997-51-2 | Molekylformel: C7H11NO | Molekylvikt: 125,171 g/mol
Trimetylacetylacetonitril är en användbar intermediär. 4,4-dimetyl-3-oxopentannitril har använts vid framställning av 4,4-dimetyl-3-oxo-2-bensylpentannitril, 4,4-dimetyl-3-oxo-2-(4-hydroxybenzyl)pentannitril, 4,4-dimetyl-3-oxo-2-(4-metoxybenzyl)pentannitril, 4,4-dimetyl-3-oxo-2-(4-fluorbensyl)pentannitril, 4,4-dimetyl-3-oxo-2-(3,4-metylendioxybenzyl)pentannitril, 1-(5-tert-butyl-2-p-tolyl-2H-pyrazol-3-yl)-3-fenylur.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Trimetylacetylacetonitril är en användbar intermediär. 4,4-dimetyl-3-oxopentannitril har använts vid framställning av 4,4-dimetyl-3-oxo-2-bensylpentannitril, 4,4-dimetyl-3-oxo-2-(4-hydroxybenzyl)pentannitril, 4,4-dimetyl-3-oxo-2-(4-metoxybenzyl)pentannitril, 4,4-dimetyl-3-oxo-2-(4-fluorbensyl)pentannitril, 4,4-dimetyl-3-oxo-2-(3,4-metylendioxybenzyl)pentannitril, 1-(5-tert-butyl-2-p-tolyl-2H-pyrazol-3-yl)-3-fenylur.
Löslighet
Olöslig i vatten.
Anteckningar
Förvara på sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Förvara den borta från starka oxiderande ämnen och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59997-51-2
Molekylformel C7H11NO
Molekylvikt (g/mol) 125.171
MDL-nummer MFCD00010208
InChI-nyckel MXZMACXOMZKYHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivaloylacetonitrile, trimethylacetylacetonitrile, 4,4-dimethyl-3-oxovaleronitrile, pentanenitrile, 4,4-dimethyl-3-oxo, 4,4-dimethyl-3-oxo-pentanenitrile, cyanopinacolone, pivaloyl acetonitrile, 1-cyano-3,3-dimethyl-2-butanone, valeronitrile, 4,4-dimethyl-3-oxo, pyvaolylacetonitrile
PubChem CID 108871
IUPAC-namn 4,4-dimetyl-3-oxopentanenitril
LEDER CC(C)(C)C(=O)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylacetylacetonitrile
Smältpunkt 66 °C till 70 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1746674
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 125.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.