Läs mer
Trimethylaluminum, 25% w/w in hexane, Thermo Scientific™
Produktkod. 15461837
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
4 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461837 100 mL 100ml
11430860 500 mL 500ml
11440860 4 x 500 mL 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15461837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042836.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-24-1
Molekylformel C3H9Al
Molekylvikt (g/mol) 72.087
MDL-nummer MFCD00008252
InChI-nyckel JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylaluminum, trimethylaluminium, aluminum, trimethyl, trimethylalane, unii-av210lg46j, ch3 3al, aluminum trimethanide, aluminum trimethyl, trimethylaluminum solution, trimethylaluminum, elec. gr.
PubChem CID 16682925
IUPAC-namn trimethylalumane
LEDER C[Al](C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylaluminum
Flampunkt −18°C (−1°F)
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN3399
Beilstein 3587197
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in aromatic,saturated aliphatic and cycloaliphatic hydrocarbons.
Formel vikt 72.09
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethylaluminum, 25% w/w in hexane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Hexane, Trimethylaluminum